Key Documents
249246
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl chloride
98%
Sinônimo(s):
(1R)-(−)-Menthyl chloride, (1S,2R,4R)-2-Chloro-1-isopropyl-1-methylcyclohexane, [1S-(1α,2β,4β)]-2-Chloro-4-methyl-1-(methylethyl)cyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19Cl
Número CAS:
Peso molecular:
174.71
Beilstein:
1902297
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −52.4°, neat
índice de refração
n20/D 1.4634 (lit.)
pb
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
pf
−20-−16.5 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
chave InChI
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup