Documentos
224464
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Sinônimo(s):
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
pb
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
pf
43-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Categorias relacionadas
Descrição geral
(1S,2R,5S)-(+)-menthol is a chiral secondary alcohol. Its alcohol group can be protected as 2-tetrahydrofuranyl ether by reacting with bromotrichloromethane and tetrahydrofuran.
Aplicação
(1S,2R,5S)-(+)-menthol can undergo acylation with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate to form the corresponding acylated products.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)