Documentos Principais
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
218.72
Beilstein:
2414685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
chave InChI
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
Aplicação
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)
Mohammad Mehdi Koleini et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(1), 224-233 (2019-12-10)
This study aims to elucidate the impact of salinity on the interactions governing the adsorption of polar aromatic oil compounds onto calcite. To this end, molecular dynamics simulations were employed to assess adsorption of a model polar organic molecule (deprotonated