Documentos Principais
248460
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.106,00
50 G
R$ 2.346,00
R$ 1.106,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.106,00
50 G
R$ 2.346,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Número CAS:
Peso molecular:
306.42
Beilstein:
3591541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
97%
R$ 1.106,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
45-46 °C/0.03 mmHg
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
chave InChI
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used to prepare silyloxy acetylenes from lithium acetylides; the silyloxy acetylenes were then employed in protic acid-promoted cyclizations of arenes, alkynes and olefins.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 62, 11371-11371 (2006)
Ryunosuke Kuriki et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(35), 12234-12241 (2020-08-28)
New types of diaryloxystannylenes and -plumbylenes have been synthesized and structurally characterized. Lappert's diaminostannylene and -plumbylene E[N(SiMe3)2]2 (E = Sn, Pb) react with 1,3-diethers of tetrathiacalix[4]arene bearing benzyl or SiiPr3 groups to give the corresponding diaryloxystannylenes and -plumbylenes embedded in
Synlett, 435-435 (1993)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 74-74 (1991)