Documentos Principais
93404
Sigma-Aldrich
Tris(N,N-tetramethylene)phosphoric acid triamide
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Phosphoric acid tripyrrolidide, Tripyrrolidinophosphine oxide
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.391,00
25 ML
R$ 5.641,00
R$ 1.391,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.391,00
25 ML
R$ 5.641,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N3OP
Número CAS:
Peso molecular:
257.31
Beilstein:
3550018
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.391,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514
p.e.
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
chave InChI
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Atenção
may darken on storage
Outras notas
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)