259942
Methyl hexanoate
99%
Sinônimo(s):
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
151 °C (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.: This study examines how the type of fat and the hydrophobic nature of aroma compounds, including methyl hexanoate, affect flavor release in food emulsions. The findings highlight the importance of molecular interactions in designing food products with optimized flavor profiles. (Relkin et al., 2004).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
99.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)