245895
Methyl nonanoate
98%
Sinônimo(s):
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?