Documentos Principais
773948
Sigma-Aldrich
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 552,00
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 552,00
About This Item
Fórmula linear:
Sr3(PO4)2
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
-200 mesh
pf
>380 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
chave InChI
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)