Documentos Principais
24377
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
CIB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10BClF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
220.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (AT)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Outras notas
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids[1][2]; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)