Documentos Principais
420336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate, CIP
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.088,00
R$ 1.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.088,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10ClF6N2P
Número CAS:
Peso molecular:
278.56
Beilstein:
5369058
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
231-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
Diazo-transfer reagents
Reagent for synthesis of:
Cannabinoid CB1 receptor agonists
Selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonists
Imidazoles as selective cannabinoid CB2 receptor antagonists
Cyclic alpha-peptoids
Cyclic melanotropin peptide analogues selective for the human melanocortin-4 receptor
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.