Documentos Principais
242470
Sigma-Aldrich
7-Bromoheptanenitrile
90%
Sinônimo(s):
6-Cyanohexyl bromide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)6CN
Número CAS:
Peso molecular:
190.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
chave InChI
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
7-Bromoheptanenitrile was used in the synthesis of (±)-15-deoxyspergualin, a new immunosuppressive agent[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A new efficient synthesis of the immunosuppressive agent (?)-15-deoxyspergualin.
Tetrahedron, 57(14), 2757-2760 (2001)
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very