Documentos
325503
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ce2(CO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
460.26 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3