253901
5-Bromo-1-pentene
95%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
126-127 °C/765 mmHg (lit.)
densidade
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCC=C
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2
chave InChI
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup