D42402
1,9-Dibromononane
97%
Sinônimo(s):
Nonamethylene dibromide
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
285-288 °C (lit.)
densidade
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
chave InChI
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter