B59802
4-Bromobutyronitrile
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-cyanopropane, 3-Bromopropyl cyanide, 3-Cyanopropyl bromide, 4-Bromobutyronitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
densidade
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
chave InChI
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup