Documentos Principais
241806
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
98%
Sinônimo(s):
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol, L-α,β-Isopropylideneglycerol, L-2,3-O-isopropylidene-sn-glycerol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 285,00
5 G
R$ 596,00
R$ 285,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 285,00
5 G
R$ 596,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
80117
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
98%
R$ 285,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −13.7°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol may be used to prepare:
  • (R)-2,2-Dimethyl-4-benzoxymethyl-1,3-dioxolane.[1]
  • ((S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate)-1,3-dioxolane.[2]
  • (S)-Glyceraldehyde acetonide.[3]
  • Tetraoxaspiroundecanes[4], diglycerides,[5] glyceryl phosphates,[6] and spiropyrans.[7]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
René Pemha et al.
Marine drugs, 18(2) (2020-02-23)
A series of novel substituted 1-O-alkylglycerols (AKGs) containing methoxy (8), gem-difluoro (9), azide (10) and hydroxy (11) group at 12 position in the alkyl chain were synthesized from commercially available ricinoleic acid (12). The structures of these new synthesized AKGs
Synthesis of a `reverse ester? analogue of 1,2-sn-diglycerides from (S)-1,2-di-O-isoprophylideneglycerol; efficient, stereospecific nucleophilic displacement via a triflate at glycerol C-2
Bernard T Golding, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6459-6462 (1993)
Enantioselective synthesis of N1999A2.
Ji N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14825-14825 (2006)
A cytosine analogue containing a conformationally flexible acyclic linker for triplex formation at sites with contiguous GC base pairs.
Xiang G and McLaughlin LW.
Tetrahedron, 54(3), 375-392 (1998)
S-Aryl-L-cysteine S,S-dioxides: design, synthesis, and evaluation of a new class of inhibitors of kynureninase
Rajesh K. Dua,
Journal of the American Chemical Society, 115, 4, 1264-1270 (1993)