454486
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
atividade óptica
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
139 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
ketal
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Henry condensation reactions
- Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
- Olefination of aldehydes
- C-H oxidations
- Aldol-type condensations
- Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
- Hosomi-Sakurai reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?