236373
Dibenzofuran
98%
Sinônimo(s):
Diphenylene oxide
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
154-155 °C/20 mmHg (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
solubilidade
acetic acid: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)oc3ccccc23
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
chave InChI
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?