128333
Fluorene
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
chunks
crystalline powder
crystals
powder
solid
pb
298 °C (lit.)
pf
111-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
chave InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
303.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
151.0 °C - closed cup