275336
Benzo[b]fluoranthene
98%
Sinônimo(s):
2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, Benz[e]acephenanthrylene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
chave InChI
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benz[e]acephenanthrylene is a polycyclic aromatic hydrocarbon composed of a central 5-membered ring surrounded by four benzene rings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3