Documentos Principais
8.20408
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
205-071-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
pf
80-82 °C (External MSDS)
temperatura de transição
flash point 130 °C
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
chave InChI
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
130 °C