232386
(+)-2-Carene
97%
Sinônimo(s):
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
167-168 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup