439061
(−)-Isopulegol
99%
Sinônimo(s):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −22°, neat
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
chave InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Aplicação
- 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.[3],·
- Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.[4]
- Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.[5]
- p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.[6]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?