W382108
3-Carene
≥90%
Sinônimo(s):
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
citrus; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Identification and quality evaluation of Lushan Yunwu tea from different geographical origins based on metabolomics.: The presence of 3-carene in Lushan Yunwu tea is studied for its impact on tea quality and flavor profile, providing insights into the metabolomic distinctions influenced by geographical factors (Sun et al., 2024).
- Influence of Maqian essential oil on gut microbiota and immunoresponses in type 1 diabetes: In silico study.: This in silico study investigates how 3-carene, as a component of Maqian essential oil, influences the gut microbiota and immune responses in type 1 diabetes, suggesting potential therapeutic uses of 3-carene in managing autoimmune diseases (Dahab et al., 2024).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene