112216
4-Chlorobenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
p-Chlorobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pb
213-214 °C (lit.)
pf
45-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
chave InChI
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup