Documentos Principais
226858
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Argentous fluoride, Silver monofluoride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 203,00
5 G
R$ 411,00
25 G
R$ 1.533,00
R$ 203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 203,00
5 G
R$ 411,00
25 G
R$ 1.533,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgF
Número CAS:
Peso molecular:
126.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
≥300 °C (lit.)
densidade
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes.[1] Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.