Documentos Principais
225746
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 718,00
800 ML
R$ 3.089,00
R$ 718,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 718,00
800 ML
R$ 3.089,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3535133
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 718,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.83 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)