Documentos Principais
217069
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
98%
Sinônimo(s):
Permethyldisilane, Trimethyl(trimethylsilyl)silane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 354,00
10 G
R$ 643,00
50 G
R$ 1.200,00
R$ 354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 354,00
10 G
R$ 643,00
50 G
R$ 1.200,00
About This Item
Fórmula linear:
(Si(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.38
Beilstein:
1633463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
112-114 °C (lit.)
pf
9-12 °C (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silylating reagent for allylic acetates,[1] aryl halides,[2] and diketones.[3] Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[4]
Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[5]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Artigos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.