216720
4′,5′-Dibromofluorescein
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Solvent Red 72
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (TLC)
forma
powder
composição
Dye content, 95%
pf
270-273 °C (lit.)
λmax
450 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥5000 at 445-451 nm
≥50000 at 227-233 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3c(Br)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H10Br2O5/c21-15-13(23)7-5-11-17(15)26-18-12(6-8-14(24)16(18)22)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
chave InChI
ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges