Documentos Principais
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.185,00
R$ 2.185,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.185,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.185,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
ScavengePore
Formulário
macroporous
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.7-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
40-70 mesh
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)