Documentos Principais
208493
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
technical grade, 95%
Sinônimo(s):
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.373,00
R$ 1.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.373,00
About This Item
Fórmula linear:
AlI3
Número CAS:
Peso molecular:
407.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 178 °C)
Ensaio
95%
Formulário
chunks
p.e.
360 °C (lit.)
pf
191 °C (lit.)
densidade
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
The compound may be used as an additive for electrolytes in lithium ion batteries. [1][2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)