Documentos Principais
8.01068
Sigma-Aldrich
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
Aluminium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AlBr3
Número CAS:
Peso molecular:
266.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-779-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 81 °C)
Formulário
crystals
potência
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
250-270 °C/1013 hPa
pf
97.5 °C
densidade
3.2 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3