Documentos Principais
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Titanium tetraiodide
Selecione um tamanho
2 G
R$ 682,00
R$ 682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 G
R$ 682,00
About This Item
Fórmula linear:
TiI4
Número CAS:
Peso molecular:
555.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
150 °C (lit.)
densidade
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Artigos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.