Documentos
449601
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
About This Item
Fórmula linear:
AlBr3
Número CAS:
Peso molecular:
266.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
pressão de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
94-98 °C (lit.)
densidade
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges