206342
Celestine blue
Dye content 80 %
Sinônimo(s):
Mordant Blue 14
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, 80%
pf
227-230 °C
solubilidade
water: 0.1%
λmax
642 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
chave InChI
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
electrochemical DNA biosensors