P7884
Pyrocatechol Violet
Powder
Sinônimo(s):
Catechol violet, Pyrocatecholsulfonphthalein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pyrocatechol Violet, suitable for indicator
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 mg/mL
adequação
suitable for indicator
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H14O7S/c20-14-7-5-11(9-16(14)22)19(12-6-8-15(21)17(23)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26/h1-10,20,22-23H,(H,24,25,26)/b19-12+
chave InChI
HGPSVOAVAYJEIJ-XDHOZWIPSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?