205737
Palladium on calcium carbonate
extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead
Sinônimo(s):
Pd
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>1120 °F
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
chave InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction[1]
- synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes[2]
- a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions[3]
- Stille cross-coupling reactions[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?