205745
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Sinônimo(s):
Pd
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
0.5 wt. % loading
tamanho de partícula
3.2 mm
pf
1552 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?