Documentos Principais
407305
Sigma-Aldrich
Paládio/carbono
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % loading, matrix activated carbon support
Sinônimo(s):
Pd/C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 877,00
10 G
R$ 7.224,00
R$ 877,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 877,00
10 G
R$ 7.224,00
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 877,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
30 wt. % loading
Matriz
activated carbon support
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicação
Catalisador para:
  • Reação de Stille
  • Reações de hidrogenação
  • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
  • Reações de desoxigenação
  • Reações de oxidação
  • Reações de acoplamento
Palladium on carbon (Pd/C) (30 wt. % loading, matrix activated carbon support) can be used for a variety of applications, such as:
  • a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
  • a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
  • an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
  • a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
  • in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
  • a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Performance characterization of Pd/C nanocatalyst for direct formic acid fuel cells
Ha S, et al.
Journal of Power Sources, 144(1), 28-34 (2005)