203211
Erbium(III) chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: erbium
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- As a chemical vapor deposition(CVD) precursor to fabricate erbium oxide thin films with high dielectric constant.[1]
- As a dopant to prepare specialty silica optical fibers.[2]
- As a catalyst for the rapid stereoselective synthesis of trans-4,5-diaminocyclopent-2-enones.[3]
- To fabricate a hybrid Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate with long-lived infrared luminescence.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.