229393
Aluminum chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystalline
composição
Degree of hydration, 6-7
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
100 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3
chave InChI
CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Precursor to synthesize high surface area alumina aerogels by sol-gel processing method.
- Catalyst for Friedel-Crafts alkylation of indoles.
- Dopant to synthesize Al-doped ZnO thin films by ultrasonic spray pyrolysis.
- Starting material to synthesize Boehmite nanoparticles with controlledmorphology.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1