Documentos Principais
289183
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Neodymium trichloride hexahydrate, trichloroneodymium hexahydrate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 828,00
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 828,00
About This Item
Fórmula linear:
NdCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
358.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
PCORICZHGNSNIZ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Neodymium(III) chloride hexahydrate may be used as a source of Nd3+ ions, to be used to dope AgBr crystals, known to exhibit lasing effects.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luminescence method for the study of Nd3+ ions diffusion in AgBr crystals.
Nagli L, et al.
Journal of Applied Physics, 85(4), 2114-2118 (1999)
Emilia Palo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7759-7766 (2018-06-15)
Aqueous solutions are the basis for most biomedical assays, but they quench the upconversion luminescence significantly. Surface modifications of upconverting nanoparticles are vital for shielding the obtained luminescence. Modifications also provide new possibilities for further use by introducing attaching sites
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.