212881
Europium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium chloride hexahydrate, Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezas
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.