449792
Erbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Erbium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: erbium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
774 °C (lit.)
densidade
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.