517909
Luperox® A75, Benzoyl peroxide
75%, remainder water
Sinônimo(s):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
Ensaio
75%
temperatura de autoignição
176 °F
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
105 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An oxidizing agent in the synthesis of conducting polypyrrole via inverted emulsion polymerization.
- An mild oxidizing agent and carboxylate source in the synthesis of substituted imides.
- A radical initiator in the preparation of PCL/CNF:MX (poly(ε-caprolactone)/cellulose nanofibrils: compatibilizer) bio-nanocomposites.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?