195596
sec-Butyllithium solution
1.4 M in cyclohexane
Sinônimo(s):
Lithium-2-butanide, s-BuLi
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.4 M in cyclohexane
densidade
0.769 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C(C)CC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h3H,4H2,1-2H3;
chave InChI
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?