125598
1,4-Cyclohexanedimethanol
mixture of cis and trans, 99%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, mixture of cis and trans
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
584 °F
pb
283 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
chave InChI
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
161 °C - closed cup