596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Sinônimo(s):
13C and deuterium labeled formaldehyde, Formalin-13C,d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
concentração
20 wt. % in D2O
técnica(s)
protein expression: suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-WGVGGRBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3