183938
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
98%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Ligustrazin, Ligustrazine, Tetrapyrazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
190 °C (lit.)
pf
77-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
chave InChI
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?