P56003
Pyrazine
≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
crystals
pb
115-116 °C (lit.)
pf
50-56 °C (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
chave InChI
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a bridging ligand in the synthesis of Cu(II) linear chain coordination complexes.
- To prepare Cu(I) derived coordination polymers, which are used in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges